Merck
575844
Sigma-Aldrich
反-二氨合二硝基钯(II)
99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd[(NO2)2](NH3)2
CAS号:
分子量:
232.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.9%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
230 °C (lit.)
SMILES 字串
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3