Merck
568333
Sigma-Aldrich
3-氯-4-乙氧基苯甲酸乙酯
97%
别名:
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
分子量:
228.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3