化驗
97%
形狀
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C12H14O5/c1-16-8-3-5-11(17-2)9(7-8)10(13)4-6-12(14)15/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
HSFBDVDTGCGJBZ-UHFFFAOYSA-N