Merck
567620
Sigma-Aldrich
2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈
97%
别名:
3-氯-4-氰基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CF3)CN
CAS号:
分子量:
205.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI 密鑰
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup