跳转至内容
MilliporeSigma
559601
Sigma-Aldrich
5-氯-2-氟苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)SO2NH2
分子量:
209.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES字符串
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)