557560
1 of 10
Sigma-Aldrich
241717
苯基乙烯基砜
68742
甲基苯基砜
D32407
二苯并噻吩砜
282839
乙基乙烯基砜
D39029
1,4-二溴苯
709980
甲基乙基砜
T22209
环丁砜
164283
三氟甲磺酸甲酯
D94208
乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯
205869
乙酸钯(II)
97%
solid
35-40 °C (lit.)
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
human ... LOC129293(129293)
11 - Combustible Solids
WGK 3
230.0 °F - closed cup
110 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?