Merck
555355
Sigma-Aldrich
Cap B(80% THF,10% 吡啶,10% 1-甲基咪唑)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
bp
65 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles