Merck
552372
Sigma-Aldrich
5-氯-1,3-二氢-1-(4-哌啶基)-2H-苯并咪唑-2-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14ClN3O
CAS号:
分子量:
251.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
InChI 密鑰
DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone is a 2-benzimidazolone derivative. It exhibits anti-nauseant properties.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Copper-catalyzed efficient synthesis of a 2-benzimidazolone scaffold from 2-nitroaniline and dimethyl carbonate via a hydrosilylation reaction.
Nale DB and Bhanage BM.
Green Chemistry, 17(4), 2480-2486 (2015)