Merck
548022
Sigma-Aldrich
2,4-二硝基三氟甲氧基苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
252.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
InChI 密鑰
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
349.7 °F
閃點(°C)
176.5 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter