Merck
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-三甲基吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N2
CAS号:
分子量:
110.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
38-41 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)