Merck
532827
Sigma-Aldrich
2-(3-溴苯氧基)四氢-2H-吡喃
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13BrO2
CAS号:
分子量:
257.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1cccc(OC2CCCCO2)c1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-3-5-10(8-9)14-11-6-1-2-7-13-11/h3-5,8,11H,1-2,6-7H2
InChI 密鑰
YDIPSMGGPVMCHP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)