Merck
528153
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(CH3)2
CAS号:
分子量:
156.22
Beilstein:
1903544
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Product of BP Amoco