化驗
96%
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChI 密鑰
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.1 °F - closed cup
閃點(°C)
85.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter