Merck
51850
Sigma-Aldrich
三十七烷
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)35CH3
CAS号:
分子量:
521.00
Beilstein:
1713110
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
mp
77-79 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
InChI 密鑰
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves