蒸汽壓力
4.44 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-11.2 °F
閃點(°C)
-24 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves