Merck
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
别名:
N-芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-烯丙基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23NO6
分子量:
409.43
Beilstein:
5460531
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥99.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
118-122 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3