Merck
473553
Sigma-Aldrich
1-(2-吡啶基)哌嗪 二盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
236.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
95%
mp
273-276 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccn2
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)