Merck
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-苯丙氨醛
97%
别名:
(S)-(-)-2-(叔丁氧羰基氨基)-3-苯丙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
CAS号:
分子量:
249.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
86-88 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
基因資訊
human ... CTSK(1513)
應用
用于合成具有酶抑制性的羟亚乙基二肽电子等排体的中间体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)