Merck
455296
Sigma-Aldrich
4-氟-3-(三氟甲基)苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS号:
分子量:
226.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis and optical and electrochemical properties of copolymers consisting of 9, 9-dihexylfluorene and aromatic triazole chromophores.
Chen S-H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 136-146 (2007)