Merck
447587
Sigma-Aldrich
Dibutylgermanium dichloride
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]2GeCl2
CAS号:
分子量:
257.77
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Ge](Cl)(Cl)CCCC
访问文档库
Macromolecules, 23, 2346-2346 (1990)