Merck
431761
Sigma-Aldrich
氧化锰(II)
≥99.99% trace metals basis
别名:
一氧化锰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MnO
CAS号:
分子量:
70.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChI 密鑰
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)