Merck
425648
Sigma-Aldrich
三甲基碘化锗
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3GeI
CAS号:
分子量:
244.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
134 °C (lit.)
密度
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Ge](C)(C)I
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter