Merck
417858
Sigma-Aldrich
六氟乙酰丙酮锌 二水合物
98%
别名:
六氟乙酰丙酮锌衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(C5HF6O2)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
515.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Zn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.2H2O.Zn/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h2*1,12H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2/b2*2-1-;;;
InChI 密鑰
HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications