Merck
406740
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇)二缩水甘油醚
average Mn ~640
别名:
聚氧丙烯二缩水甘油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
average Mn ~640
折射率
n20/D 1.457
密度
1.06 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚(丙二醇)二缩水甘油醚可用于制备无溶剂防腐涂料。据报道,它可用于制备聚合物凝胶和预聚物聚丙二醇二缩水甘油醚二丙烯酸酯。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Synthesis of a novel UV-curable prepolymer polypropyleneglycol diglycidyl ether diacrylate.
Huang B, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 23(4), 495-498 (2008)
A study on the reactive diluent for the solvent-free epoxy anticorrosive coating
Li Y, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(7), 2466-2469 (2014)