Merck
404691
Sigma-Aldrich
(±)-trans-3,4-Dichlorotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
99%
别名:
trans-3,4-Dichlorosulfolane, trans-Sulfolene dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6Cl2O2S
CAS号:
分子量:
189.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[C@@H]1CS(=O)(=O)C[C@H]1Cl