Merck
394009
Sigma-Aldrich
R-N-甲基-苯乙胺
98%
别名:
(R)-(+)-N-甲基-1-苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NHCH3
CAS号:
分子量:
135.21
Beilstein:
4350160
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +70°, c = 2 in chloroform
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制造不对称有机金属催化剂(如,用于共轭加成反应生成烯酮)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)