Merck
392332
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29FN2O4
分子量:
464.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C