Merck
392227
Sigma-Aldrich
4-氰基-TEMPO
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17N2O
CAS号:
分子量:
181.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3