Merck
390895
Sigma-Aldrich
3,5-二氯-4-羟基苯甲酸乙酯 水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
分子量:
235.06 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES 字串
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1