Merck
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-双(三甲基硅基)硫二酰亚胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiN=]2S
CAS号:
分子量:
206.46
Beilstein:
1210296
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)