Merck
376922
Sigma-Aldrich
丁氧基锑 溶液
65 wt. % in toluene
别名:
Tributylantimonite
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sb(OC4H9)3
CAS号:
分子量:
341.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
蒸汽压
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
反应适用性
core: antimony
浓度
65 wt. % in toluene
折射率
n20/D 1.48
密度
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于聚对苯二甲酸乙二醇酯形成研究的试剂。
特点和优势
用于聚对苯二甲酸乙二醇酯形成研究的试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)