Merck
375853
Sigma-Aldrich
烯丙基三苯基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
CAS号:
分子量:
300.47
Beilstein:
2941926
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
InChI 密鑰
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3