等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves