Merck
362352
Sigma-Aldrich
3,3-二甲氧基丙腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS号:
分子量:
115.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N