化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
應用
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves