Merck
335010
Sigma-Aldrich
氯代氢三(三苯基膦)钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H49ClP3Ru
CAS号:
分子量:
927.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
雜質
5% toluene
SMILES 字串
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup