Merck
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-麻黄碱 半水合物
98%
别名:
(1S,2R)-(+)-α-(1-甲基氨基乙基)苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
分子量:
174.24
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES 字串
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)