Merck
310832
Sigma-Aldrich
D-核糖-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
光學活性
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
mp
94 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O