Merck
305324
Sigma-Aldrich
(甲酰甲基)三苯基氯化磷
97%
别名:
2-氧乙基三苯基氯化磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS号:
分子量:
340.78
Beilstein:
4060813
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
方案
97%
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)