Merck
300047
Sigma-Aldrich
2-氯-7-硝基芴
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8ClNO2
CAS号:
分子量:
245.66
MDL號碼:
化驗
95%
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(Cl)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI 密鑰
HJFWZNLUJDRROD-UHFFFAOYSA-N