Merck
299588
Sigma-Aldrich
(3-三甲基硅基-2-丙炔基)三苯基溴化磷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H26BrPSi
CAS号:
分子量:
453.43
Beilstein:
3581358
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352003
PubChem化学物质编号:
方案
98%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)