Merck
288071
Sigma-Aldrich
双(亚乙基二氨)氯化铂(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
CAS号:
分子量:
386.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
反应适用性
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES字符串
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
应用
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)