Merck
258199
Sigma-Aldrich
亚硒酸铜 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuSeO3 · 2H2O
CAS号:
分子量:
226.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
溶解度
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
密度
3.31 g/mL (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.O.[Cu++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/Cu.H2O3Se.2H2O/c;1-4(2)3;;/h;(H2,1,2,3);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI 密鑰
JPJDNSPXIBYJBH-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1