Merck
250074
Sigma-Aldrich
1-氟己烷
98%
别名:
氟己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5F
CAS号:
分子量:
104.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.3755 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCF