Merck
247030
Sigma-Aldrich
(-)-(S)-2-氯丙酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(Cl)CO2CH3
CAS号:
分子量:
122.55
Beilstein:
1720589
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −26°, neat
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
手性原料
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup