Merck
246042
Sigma-Aldrich
3-丁炔-2-醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
70.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI 密鑰
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過