Merck
245410
Sigma-Aldrich
5-硝基-2-呋喃丙烯酸N-(5-硝基-2-呋喃亚甲基)酰肼
technical grade, 85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N4O7
CAS号:
分子量:
320.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
technical grade
化驗
85%
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3