Merck
222267
Sigma-Aldrich
2-(叔丁基)蒽
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18
CAS号:
分子量:
234.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
InChI key
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)