方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为表面活性剂用于体外水/油/水型复合乳剂药物释放研究。
替代产品
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)