Merck
189812
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-三甲氧基苯乙酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2COCH3
CAS号:
分子量:
210.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5384 (lit.)
bp
295-297 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone on reaction with BCl3 gives the corresponding 2,3-dihydroxy-4-methoxy compounds.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Selective demethylations in 2, 3, 4-trimethoxyaryl carbonyl compounds.
Kaisalo L, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 645-648 (1986)